Learn More
Deschloro-Bupropion-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| Formelmasse | 241.1233 |
| Reinheit (%) | >95% |