Learn More
Fisherbrand™ Entkalkungsmittel, Zitronensäure-Basis
Fisherbrand™ Entkalkungsmittel, Citronensäure-Basis ist eine klare und farblose Flüssigkeit, die für die Verwendung in Wasserbädern geeignet ist.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Citronensäure-Monohydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tri-Kohlensäure
- Transparente, farblose Flüssigkeit
- pH-Wert bei 25 °C: 2.2 (10 g/l), 1.85 (50 g/l)
Spezifikation
Wasserbad | |
Entkalkungsmittel auf Basis von Zitronensäure | |
5 l |
Entkalken | |
bei 25 °C: 2,2 (10 g/l), 1,85 (50 g/l) |
Sicherheit und Handhabung
- Decalcifier / Descaler - Citric Acid based 5kg Canister
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid monohydrate