Learn More
Desacetyldiltiazem, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desacetyldiltiazem |
| CAS | 42399-40-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Desacetyldiltiazem |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H24 N2 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O |
| Mehr anzeigen |