Learn More
Desacetyl Rifampicin Chinon (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30133979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133979 50 mg 50 Milligramm
30004615 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19955550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65110-92-1
Summenformel C41H54N4O11
Molekulargewicht (g/mol) 778.89
Synonym 25-Deacetyl-1,4-didehydro-1,4-dideoxy-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,4-dioxo-Rifamycin, 25-Desacetylrifampin Quinone;
IUPAC-Name (7S,9E,11S,12S,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21E)-2,13,15,17-Tetrahydroxy-11-Methoxy-3,7,12,14,16,18,22-Heptamethyl-26-[(Z)-(4-methylpiperazin-1-yl)Iminomethyl]-8,30-Dioxa-24-Azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-Heptaen-6,23,27,29-Tetron
SMILES C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)N=C2/C(=C\NN3CCN(CC3)C)/C(=O)C4=C5C(=C(C(=C4C2=O)O)C)O[C@@](C5=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)O)C)OC)C)\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desacetyl Rifampicin Quinone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H54N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,42,46-49H,14-17H2,1-9H3/b11-10+,18-13+,21-12+,26-19+,43-31?/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Formelmasse 778.3789