Learn More
Desacetyl Bisacodyl Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30134369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134369 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD288650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31050-47-2
Summenformel C24H23NO8
Molekulargewicht (g/mol) 453.44
Synonym 4-[(4-Hydroxyphenyl)-2-pyridinylmethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-2-pyridyl-p-tolyl Glucosiduronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-((4-Hydroxyphenyl)(Pyridin-2-yl)Methyl)Phenoxy)Tetrahydro-2H-pyran-2-Carboxylsäure
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desacetyl Bisacodyl b-D-Glucuronide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H23NO8/c26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-25-17)14-6-10-16(11-7-14)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h1-12,18-22,24,26-29H,(H,30,31)/t18?,19-,20-,21+,22?,24+/m0/s1
Formelmasse 453.14