missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dermorphin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30010555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010555 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2819405MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78331-26-7
Synonym L-Tyrosyl-D-alanyl-L-phenylalanylglycyl-L-tyrosyl-L-prolyl-L-serinamide Trifluoroacetate∣Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 TFA Salt;

Spezifikation

Format Neat
Molekulargewicht 916.89
Menge 5 mg
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.