Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Handschuhe
Catalog Number p-7146314
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Die Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Handschuhe bieten einen chemikalienbeständigen Einweg-Nitrilhandschuh.
  • Einwegprodukt
  • Chemikalienbeständig gemäß EN 374
  • Hoher Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination
  • Sehr gute mechanische Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einweghandschuhen
  • Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln gemäß EU 1935/2004
  • Frei von Naturlatex
  • Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
  • Die Handschuhoberfläche ist silikonfrei
  • Erfüllt die Anforderungen der EN 455
  • Medizinprodukt nach 93/42/EWG
  • Gutes Tastgefühl
  • Überragender Komfort
  • Erhöhte Zugfestigkeit
  • Aufgeraute Fingerspitzen für einen besseren Halt
  • Perfekte Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität ASTM 1671 2007
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG
Farbe Blau
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Dicke (metrisch) 0,11mm
Länge (metrisch) 240-260 mm