Learn More
Dermatopontin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spécification
Antigen Dermatopontin
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
16836983
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10537-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16826983
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10537-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
Dermatopontin is an extracellular matrix protein with possible functions in cell-matrix interactions and matrix assembly. The protein is found in various tissues and many of its tyrosine residues are sulphated. Dermatopontin is postulated to modify the behavior of TGF-beta through interaction with decorin.
Spécification
Spécification
Dermatopontin
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q07507, Q9QZZ6
1805, 289178, 56429
Dermatopontin Fusion Protein Ag0801
Primary
-20°C
DPT
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Dermatopontin, DPT, TRAMP
Dpt
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis