missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (068)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560556
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
Spezifikation
| Dermatophagoides pteronyssinus | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 protein. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 068 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Insect | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur