Learn More
Dermatansulfat (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30135096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135096 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135096 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28932525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54328-33-5
Synonym Chondroitin Sulfate B Sodium Salt, Chondroitin Sulfate Type B Sodium Salt, Dermatan Sulfate Sodium Salt;
IUPAC-Name natrium (3S,6R)-6-(((2S,5S)-3-Acetamido-2-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(sulfonatooxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chondroitin sulfate B sodium salt
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H23NO15S.2Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t4?,5?,6?,7-,8?,9+,10?,11?,13-,14+;;/m0../s1