Beschreibung
- Hergestellt aus Polychloropren
- Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen
- Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
- Chemische Beständigkeit durch Neopren-Beschichtung
- Das Rollbündchen verhindert das Herunterrutschen des Handschuhs
- Biskuit-Fingerspitzengriff
- Puderfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |