Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Neoprenhandschuhe der Serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12405080 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 12405080
Marke: Ansell™ 73711080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der derzeit technisch fortschrittlichste sterile Handschuh Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Hergestellt aus Polychloropren
  • Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Komfort und Flexibilität der Naturkautschuk-Handschuhen zu einem ähnlich wettbewerbsfähigen Preis
  • Die Neopren-Zusammensetzung bietet bessere chemische Beständigkeit.
  • Die neue Manschette mit gerolltem Bündchen verhindert ein Abrollen des Handschuhs und bietet so einen besseren Schutz.
  • Steril
  • Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Stulpenmaterial Neopren
Anwendungen Laboratory
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 200/KARTON
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 73-711