Beschreibung
- Integrierte Auffangwanne
- Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
- Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
- Fachbodenregal aus Stahl mit 3 Lagerebenen
- Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800
- Fachlast: 250 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Korpus grau, Türen blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 64.7 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 245 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Disposal Can |
| Länge (angloamerikanisch) | 44.88 in. |
| Länge (metrisch) | 1140.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 44.88 in. |
| Breite (metrisch) | 1140.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 81.10 in. |
| Mehr anzeigen |