Learn More
Abnova™ DEPDC1B Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00055789-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16141803
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH10904
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
46.31
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MPPLCDGFGTRTLMVQTFSRCILCSKDEVDLDELLAARLVTFLMDNYQEILKVPLALQTSIEERVAHLRRVQVKYPGADMDITLSAPSFCRQISPEEFEYQRSYGSQEPLAALLEEVITDAKLSNKEKKKKLKQFQKSYPEVYQERFPTPESAALLFPEKPKPKPQLLMWALKKPFQPFQRTRSFRM
BRCC3/FLJ11252/XTP1
DEPDC1B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55789
DEPDC1B (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DEPDC1B
Human
Recombinant
Solution