Learn More
Melford DEPC
Artikelnummer. 30018238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018238 5 mL 5 Milliliter
30018237 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018238 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D430605.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modifizierungsreagenz für His- und Tyr-Reste in Proteinen.
Modifizierungsreagenz für His- und Tyr-Reste in Proteinen. Inhibitor von Nukleasen. Bei der Handhabung von RNA im Labor wird DEPC-behandeltes Wasser verwendet, um das Risiko eines Abbaus der RNA durch RNasen zu verringern.
Spezifikation
CAS 1609-47-8
Summenformel C6H10O5
Menge 5 mL