Learn More
Melford DEPC
Beschreibung
Modifizierungsreagenz für His- und Tyr-Reste in Proteinen.
Modifizierungsreagenz für His- und Tyr-Reste in Proteinen. Inhibitor von Nukleasen. Bei der Handhabung von RNA im Labor wird DEPC-behandeltes Wasser verwendet, um das Risiko eines Abbaus der RNA durch RNasen zu verringern.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1609-47-8 |
| Summenformel | C6H10O5 |
| Menge | 25 mL |