Learn More
Desoxystreptamin-Kanosaminid, TRC
Artikelnummer. 30005475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005475 50 mg 50 Milligramm
17972025 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD26351050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20744-51-8
Summenformel C12 H25 N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 323.34
Synonym D-Streptamine, 6-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-, Streptamine, 4-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-, L- (8CI), 6-O-(3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-D-streptamine, Antibiotic NK 1012-2, Deoxystreptamine kanosaminide
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,5-diol
SMILES N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxystreptamine-kanosaminide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H25N3O7/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-9(19)6(15)8(18)5(2-16)21-12/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-,12+/m0/s1
Formelmasse 323.1693
Reinheit (%) >95%