Learn More
Desoxyribonukleinsäure, Natriumsalz (nicht stark polymerisiert), 91 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418531 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11418531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215227525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    113.93 CHF / 25 Gramm
    Sparen 6.07 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Desoxyribonukleinsäure-Natriumsalz wurde in einer Studie zur Beurteilung der Zytotoxizität von Enzym-Inhibitoren und Absorptionsverbesserungsmitteln in Caco-2-Zellen zur oralen Abgabe von Lachs-Calcitonin verwendet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desoxyribonukleinsäure, Natriumsalz
CAS 9007-49-2
Farbe Cremefarben
Prozentgehaltsbereich 91 %
Summenformel C15H31N3O13P2
MDL-Nummer MFCD00130921
Menge 25 g
Synonym Nukleinsäure, Natriumsalzhefe, Desoxyribonukleinsäure-Heringspermien, nicht stark polymerisiert, 5-Amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinsäure
InChI-Schlüssel AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N
SMILES *
IUPAC-Name Deoxyribonucleic acid
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
PubChem CID 44135672
Physikalische Form Pulver