Learn More
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine)
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P00639 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Gen-ID (Entrez) | 282217 |
| Molekulargewicht | 31.3kDa |
| Name | Deoxyribonuclease I (Bovine) |
| Vorbereitungsmethode | Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas |
| Menge | 5 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C on dry atmosphere. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | DNASE1 |
| Mehr anzeigen |