Learn More
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine)
Artikelnummer. 16101770
Click to view available options
Menge:
11 G
Packungsgröße:
11 Milligramm
Artikelnummer. 16101770
Marke: Abnova™ P5222.11mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Used for Enzyme
#REF!
Spezifikation
Zugriffsnummer P00639
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Gen-ID (Entrez) 282217
Molekulargewicht 31.3kDa
Name Deoxyribonuclease I (Bovine)
Vorbereitungsmethode Native protein purified from Bovine Pancreas
Menge 11 G
Lagerungsbedingungen Store at 4°C on dry atmosphere.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung DNASE1
Gensymbol DNASE1
Assays Deoxyribonuclease I Assay; DNA removal in primary cell isolation to decreases viscosity providing better yields; DNA removal in bioprocessing applications.
Biologische Aktivität ≥2,000 Kunitz units per mg dry weight. One Unit causes an increase in absorbance at 260nm of 0.001 per minute per ml at 25°C when acting upon highly polymerized DNA at pH 5.0.
Spezies Bovine
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from Bovine Pancreas
Form Lyophilized