Learn More
Deoxynojirimycin Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deoxynojirimycin Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 199.0611 |