Learn More
Dichtestandards (150 °C)
Click to view available options
Dichte:
0,7324 g/mL (150°C)
0,7795 g/mL (150°C)
0,8277 g/mL (150°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 0,7324 g/mL (150°C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Menge | 60 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DEN150-01
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine sweetened
Nennwerte angegeben