Learn More
Dichtestandards (15 °C)
Artikelnummer. 13460489
Click to view available options
Dichte:
0,6654 g/ml bei 15 °C
0,7183 g/ml bei 15 °C
0,7807 g/ml bei 15 °C
0,8111 g/ml bei 15 °C
0,8494 g/ml bei 15 °C
0,8648 g/ml bei 15 °C
0,8811 g/mL (15°C)
0,9413 g/mL (15°C)
0,9823 g/mL (15°C)
1,0248 g/mL (15°C)
1,0687 g/mL (15°C)
1,1280 g/mL (15°C)
1,1962 g/mL (15°C)
1,2829 g/mL (15°C)
1,6300 g/mL (15°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13460489
Marke: Paragon Scientific DEN1515
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 1,6300 g/mL (15°C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN15-15
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrachloroethylene
Nennwerte angegeben