Learn More
Dichtestandard (80 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 0,8227 g/ml (80 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16000232
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16000232
Marke: Paragon Scientific DEN8002500ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.