Learn More
Dichtestandard, 1,0005 g/ml bei 20 °C, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Analysenzertifikat | ASTM D1480-12 |
| Dichte | 1.0005 g/ml |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DENSITY STANDARD 1.0005g/ml @ 20°C
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H300 + H310-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: pentanol isomers, with the exception ofthose specified elsewhere in this Annex