Learn More
Dichtestandard, 0,8207 g/ml bei 40 °C, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Analysenzertifikat | ASTM D1480-12 |
Dichte | 0.8207 g/ml |
Menge | 100 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichtestandard, 0,8207 g/ml bei 40 °C, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur