Learn More
Alla France™ Density Hydrometers with Thermometer
Beschreibung
- Calibration temperature 20°C
- 1.000-1.100 - General Purpose Thermo-hydrometer 100 g/mL
- For use in the distillery and wine industry
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0,001 |
| Schritten | 0.001 |
| Länge (metrisch) | 320 mm |
| Enthält | Thermometer |
| Beschreibung | Range: 1.0 to 1.1 g/mL |