Learn More
Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung
Artikelnummer. 10368741
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,300 bis 1,400 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich Länge (metrisch) Packungsgröße
10368741 1,300 bis 1,400 g/cm3 30 cm 1 Stück
10074091 1,000 bis 1,060 g/cm3 16 cm 1 Stück
10185821 1,000 bis 1,100 g/cm3 30 cm 1 Stück
10094011 1,400 bis 1,500 g/cm3 30 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10368741 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 46012008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.65 CHF
    31.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.93 CHF
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.
  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/ cm³
Länge (metrisch) 30 cm
Baumé-Bereich 1,300 bis 1,400 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C