Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8012962
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,85 bis 0,90 g/ml
0,90 bis 0,95 g/ml
1,30 bis 1,35 g/ml
1,30 bis 1,40 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12801488
Marke: Brannan™ 10/335/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannung von 0.85 bis0.900 g/ml
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 270 mm
Inhalt und Lagerung 20 °C
Baumé-Bereich 0,85 bis 0,90 g/ml