Learn More
Brannan™ BS718 Dichte-Hydrometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31488172
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,85 bis 0,90 g/ml
0,90 bis 0,95 g/ml
1,30 bis 1,35 g/ml
1,30 bis 1,40 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich unitSize
31488172 0,90 bis 0,95 g/ml -
12801488 0,85 bis 0,90 g/ml 1 Stück
12899187 1,30 bis 1,35 g/ml 1 Stück
12829207 1,30 bis 1,40 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31488172 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/336/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.65 CHF
    80.92 CHF / 5 Stück
    Sparen 7.73 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichte-Hydrometer mit Kugelladung für verschiedene Oberflächenspannungsbereiche.
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
  • Schrot geladen
  • Länge 190 mm
  • Maßstabsunterteilung 0,002
  • Genauigkeit ±0,002 g/ml
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 270 mm
Inhalt und Lagerung 20 °C
Baumé-Bereich 0,90 bis 0,95 g/ml