Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Artikelnummer. 15920211 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Platten/Gestell
11 Platten/Gestell
12 Platten/Gestell
18 Platten/Gestell
Platten (15/Gestell)
Platten (9/Gestell)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15920211
Marke: Thermo Scientific™ 1950834
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Beschreibung Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Platten (9/Gestell)
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle)
Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
Breite (metrisch) 13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (metrisch) 57,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 22,5 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 9,3 cm