Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Artikelnummer. 15549831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Platten/Gestell
11 Platten/Gestell
12 Platten/Gestell
18 Platten/Gestell
Platten (15/Gestell)
Platten (9/Gestell)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15549831 11 Platten/Gestell 1 Stück
15947972 Platten (15/Gestell) 1 Stück
15596480 10 Platten/Gestell 1 Stück
15920211 Platten (9/Gestell) 1 Stück
15346395 18 Platten/Gestell 1 Stück
15366395 12 Platten/Gestell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15549831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1950840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.80 CHF
    190.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.80 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Silber
Aufnahmevermögen 11 Platten/Gestell
Material Stainless Steel
Positionen 11
Form Rechteckig
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 27,5 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 9.3 cm
Produkttyp Gestell, Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Einschübe 11
Höhe (metrisch) 70 cm
Breite (metrisch) 13,5 cm