Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Artikelnummer. 15366395 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Platten/Gestell
11 Platten/Gestell
12 Platten/Gestell
18 Platten/Gestell
Platten (15/Gestell)
Platten (9/Gestell)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15366395
Marke: Thermo Scientific™ 1950839
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell, Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Beschreibung Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Farbe Silber
Aufnahmevermögen 12 Platten/Gestell
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix 0.75 ml-Röhrchen, 0.75 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 500 µl-Röhrchen mit Schraubverschluss, 1.4 ml-Röhrchen, 1.4 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 1.4 ml-Röhrchen mit HRC, 1.0 ml-Kryobank Röhrchen, 2.0 ml-Kryobank in Universalgestell, 1.8 ml-Kryobank in Universalgestell
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
Breite (metrisch) 13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (metrisch) 69 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27.2 Zoll
Tiefe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 9.3 cm