Learn More
Denhardt-Reagenz, 50x Pulver, Molekularbiologie, Fisher BioReagenzien
Artikelnummer. 10192853
Change view
Click to view available options
Menge:
150 mg
Packungsgröße:
150 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10192853 150 mg 150 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192853 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP5205
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26873-85-8
Amber Glass; 150mg
  • Wird zur Herstellung einer 50-fach konzentrierten Lösung verwendet, die für den Einsatz als Blockierungsmittel in Nukleinsäure-Hybridisierungen verdünnt werden kann
  • DNase-, RNase- und proteasefreies Pulver, das für Ihren Komfort vorgemischt ist, um 500 ml der 50-fach-Lösung herzustellen
  • Sie müssen keine Zutaten separat wiegen – lösen Sie einfach das Pulver in reinem Wasser auf
  • Die 50-fach-konzentrierte Lösung kann zur Verwendung in Hybridisierungen verdünnt werden
  • Wird häufig als Blockierungspuffer für Southern und Northern Blot Membranen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0.6 to 0.8 AU at 278nm
Chemischer Name oder Material Denhardt's Reagent
Namenshinweis 50X Powder
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Synonym Denhardt's Solution
Güte Molekularbiologie
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 mg each of bovine serum albumin (BSA), polyvinylpyrrolidone, and Ficoll™400
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Relative Dichte Report
pH 5 to 7
Menge 150 mg
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Denhardt`s Reagent 50X Powder 150 mg