Learn More
Denatoniumbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30008934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008934 25 g 25 Gramm
30009700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23166025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3734-33-6
Summenformel C21 H29 N2 O . C7 H5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 446.58
Synonym Denatonium Benzoate, Ammonium, benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]-, benzoate (8CI), Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (9CI), Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate (7CI), Anispray, Aversion, Bitrex, Bitterant Bitrex PG, Denatonium benzoate, ECX 95BY, Gori, Lignocaine benzyl benzoate, N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl(phenylmethyl)ammonium benzoate, NSC 157658, THS 839, Win 16568
IUPAC-Name Benzyl-[2-(2,6-Dimethylanilino)-2-Oxoethyl]-Diethylazanium; Benzoat
SMILES CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.[O-]C(=O)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bitrex (TM)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Formelmasse 446.2569
Reinheit (%) >95%