Learn More
Denatoniumbenzoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413719
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413719 25 g 25 Gramm
15493709 1 g 1 Gramm
15403719 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61048.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die bitterste bekannte Verbindung
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die bitterste Verbindung, die als Denatoniumbenzoat bekannt ist, wird als Alkoholvergällungsmittel und Aroma in Pharmazeutika verwendet. Wird auch in Frostschutzmitteln, Vorbeugemaßnahmen gegen Nägelkauen, Atemschutzmaskenanpassungen, Tierabwehrmitteln, flüssigen Seifen und Shampoos verwendet. Wird darüber hinaus in Luftpflegeprodukten verwendet. Fungiert als H1-Antihistaminikum. Wird des Weiteren als Desinfektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Isopropylalkohol, Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3734-33-6
Summenformel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Denatoniumbenzoat
Menge 25 g
Löslichkeit Löslich in Isopropylalkohol und Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Formelmasse 446,59
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Denatonium benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Denatonium benzoate