missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Demeton-S Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 18034040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034040 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2313905MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2496-92-6
Summenformel C8 H19 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 274.34
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylsulfanyl-2-Ethylsulfinylethan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Demeton-S Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Formelmasse 274.0462
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.