Learn More
Demeton-S 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324161 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324161 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12142000DI1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeton-S
CAS 126-75-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Demeton-S
Versandbedingung +20°C
Summenformel C8 H19 O3 P S2
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethan
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 258.34
Menge 1 mL
Formelmasse 258.0513 g/mol