Learn More
Demethyltetracyclin (>90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Demethyltetracycline |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H22N2O8/c1-23(2)14-9-6-8-12(16(26)11-7(15(8)25)4-3-5-10(11)24)18(28)21(9,31)19(29)13(17(14)27)20(22)30/h3-5,8-9,14-15,24-25,27-28,31H,6H2,1-2H3,(H2,22,30)/t8-,9-,14-,15+,21-/m0/s1 |
| Formelmasse | 430.1376 |