missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Demethoxycurcumin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421268
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16421268 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16421268 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN00065mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid; possess anti-inflammatory properties; also exert cytotoxic effects in human cancer cells via induction of apoptosis.

Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Demethoxycurcumin
CAS 22608-11-3
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18O5
Menge 5 mg
Synonym Curcumin II Desmethoxycurcumin Monodemethoxycurcumin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (295.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Molekulargewicht (g/mol) 338.35
Formelmasse 338.35
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.