Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Demecolcine |
| Namenshinweis | Antineoplastisches Mittel |
| Farbe | Gelb |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 1 mg |
| IUPAC-Name | 3,4,5,14-Tetramethoxy-10-(methylamino)tricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-on |
| Formelmasse | 371.4 |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Demecolcine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Demecolcine