Learn More
Demeclocyclinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Demeclocyclinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Demeclocycline Hydrochloride |
| CAS | 64-73-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Demeclocycline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Chlortetracycline Imp. B (EP), Demeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 6-Demethyl-7-chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Clortetrin, Declomycin, Declomycin hydrochloride, Demeclocycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride, Demetraciclina, Detravis, Ledermycin hydrochloride, Meciclin, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N |
| IUPAC-Name | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |