Learn More
Demeclocyclinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460925 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460925 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0636.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Demeclocycline Hydrochloride
CAS 64-73-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Demeclocycline Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Chlortetracycline Imp. B (EP), Demeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 6-Demethyl-7-chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Clortetrin, Declomycin, Declomycin hydrochloride, Demeclocycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride, Demetraciclina, Detravis, Ledermycin hydrochloride, Meciclin, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 501.31
Menge 10 mg
Formelmasse 500,0753 g/mol