Learn More
Honeywell™ Deltasafe Schutzoverall
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
Large
Extragroß
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Bequem, atmungsaktiv und einem T-Shirt ähnlich
- Zertifiziert für Flammenhemmung und Antistatik (EN 533 und EN 1149-1)
- M1- und Radioaktive-Partikel-zertifiziert (NF P92-507 und EN 1073-2)
- Schutzebene: Allgemeine Anforderungen, Typ 5 und Typ 6 (EN 340, EN 13982-1 und EN 13034), EG-Kategorie PSA: 3
- Empfohlene Branchen: Chemie, Öl und Gas, Nuklear
- Gefahren: Luftübertragene Partikelkontamination, Chemikalienspritzer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Hood Type | Elastisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |