missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Delta4-Pregnen-3,20-diol, TRC

Artikelnummer. 30412289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7122601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material delta4-Pregnene-3,20-diol
CAS 28507-76-8
Summenformel C21H34O2
Menge 1 g
Synonym 3-Hydroxy-4-pregnen-20-ol, 3,20-Dihydroxypregn-4-ene
InChI-Formel InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,15-19,22-23H,4-11H2,1-3H3/t13-,15?,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-Hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 318.49
Formelmasse 318.2559
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.