Learn More
delta-Valerolacton, 98 %, kann Polymer enthalten; zum Entfernen destillieren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301717 25 g 25 Gramm
11311717 100 g 100 Gramm
11321717 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04794.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.34 CHF
    51.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 5.69 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
δ-Valerolactone is employed as a chemical intermediate in the synthesis of polymers. It is also used to synthesize the copolyesters by lipase-catalyzed ring opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
δ-Valerolactone wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polymeren eingesetzt. Wird auch zur Synthese der Copolyester durch Lipase-katalysierte Ringöffnungspolymerisation verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel oder Gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-28-9
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00006645
InChI-Schlüssel OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC-Name Oxan-2-on
SMILES O=C1CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Valerolactone
Namenshinweis may contain polymer; distil to remove
Schmelzpunkt -13°C to -12°C
Dichte 1.056
Siedepunkt 58°C to 60°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Beilstein 106436
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%