Learn More
Delta-Valerolactam, TRC
Artikelnummer. 30451569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451569 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV091440100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Summenformel C5 H9 N O
Menge 100 g
Synonym 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMILES O=C1CCCCN1
IUPAC-Name Piperidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.131
Formelmasse 99.0684