Learn More
Delta-Octanolakton, TRC
Artikelnummer. 30421625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421625 2.5 g
30418539 250 mg
30420555 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2397282.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-76-0
Summenformel C8 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
Synonym Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyoctanoic acid lactone, 5-Octanolide, δ-Propyl-δ-valerolactone
IUPAC-Name 6-Propyltetrahydropyran-2-1
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Octalactone
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Formelmasse 142.0994