Learn More
Chemsplash Delta-Schutzanzug (steril bestrahlt)
Beschreibung
Chemsplash Delta 67 Overall
- 67 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
- Steril bestrahlt, doppelt verpackt und mit Detex-Aufkleber versehen.
- Fusselarme Strickbündchen mit Daumenschlaufen
- Dreiteilige Kapuze mit elastischem Bund
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- Klebe-Reißverschlussklappe
- Elastischer Rücken und Knöchelbereich
- Verstärkte Naht im Schrittbereich
- Nicht fusselnd und Anti-Static
- Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Delta 67 Overall besteht aus weichem, komfortablem 67 g/m² mikroporösem Laminatgewebe und erfüllt die Anforderungen der Kategorie III Typ 5B/6B. Es ist steril bestrahlt, doppelt verpackt und mit einem Detex-Aufkleber zur Identifizierung versehen. Der Overall entspricht den Normen EN1149-5:2008 (Antistatik) und EN1073-2 (Kernpartikel). Chemsplash Delta eignet sich ideal für längeres Tragen und bietet verbesserte Atmungsaktivität bei gleichzeitig effektivem Schutz vor Gefahren. Dieser Overall eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum und verfügt über einen elastischen Rücken, eine Kapuze, Bündchen und Knöchel sowie verstärkte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit. Es entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Material |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |