Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15390410 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15390410
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Magenta
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 36
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 2 Tiers
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge 8/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 127 x 127 x 70 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 127 mm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm